Merck
CDS022213
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Ethylphenyl)cyclopentanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O
分子量:
190.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](CCC1)C2=CC=C(CC)C=C2
InChI
1S/C13H18O/c1-2-10-6-8-11(9-7-10)12-4-3-5-13(12)14/h6-9,12-14H,2-5H2,1H3/t12-,13+/m0/s1
InChI Key
BIGRPCKFRKQVLO-QWHCGFSZSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS022213-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)