Merck
CDS021455
Sigma-Aldrich
N2-Benzoylguanosine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥25,700
¥25,700
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17N5O6
分子量:
387.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(N1)C2=C(N=C1NC(C3=CC=CC=C3)=O)N(C=N2)[C@@H]([C@H](O)[C@@H]4O)O[C@@H]4CO
InChI
1S/C17H17N5O6/c23-6-9-11(24)12(25)16(28-9)22-7-18-10-13(22)19-17(21-15(10)27)20-14(26)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9,11-12,16,23-25H,6H2,(H2,19,20,21,26,27)/t9-,11-,12-,16-/m1/s1
InChI Key
WZKJANWNNBJHRS-UBEDBUPSSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
CDS021455-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)