スキップする
CDS021069
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥26,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H7F3O
分子量:
176.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Form:
solid
¥26,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
AldrichCPR
form
solid
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(O)=CC=C1C
InChI
1S/C8H7F3O/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
InChI key
YYUSFELHBJJWPU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CDS000852156035
description
-
description
AldrichCPR
description
99%
form
solid
form
solid
form
liquid
description
AldrichCPR
description
-
description
-
functional group
fluoro
functional group
fluoro, amine
functional group
fluoro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
CDS021069-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)