Merck
CDS020664
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chlorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
¥25,700
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrClO
分子量:
207.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
BrC1=CC(O)=CC=C1Cl
InChI
1S/C6H4BrClO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
InChI Key
JLFFHIKASCUQRL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020664-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)