Merck
CDS020137
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CC1(CCCCC1)C=O
InChI
1S/C8H14O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
FXZFFVCJWZTTMX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS020137-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)