Merck
CDS019294
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylbutanal
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CCC(C)(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(2,3)5-7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QYPLKDUOPJZROX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 - 68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 - 20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
CDS019294-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)