Merck
CDS018698
Sigma-Aldrich
Ximeninic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30O2
CAS番号:
分子量:
278.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CCCCCC\C=C\C#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+
InChI Key
VENIIVIRETXKSV-BQYQJAHWSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Verena Karolin Mittermeier et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(20), 5741-5751 (2020-04-28)
For the accurate quantitation of kokumi-enhancing and bitter-tasting octadecadien-12-ynoic and octadecadienoic acids in chanterelles (Cantharellus cibarius Fr.), a sensitive ultra-high-performance liquid chromatography-differential ion mobility spectrometry-tandem mass spectrometry method was developed. On the basis of these quantitative data and the taste
Andrea Palyzová et al.
Journal of chromatography. A, 1623, 461161-461161 (2020-05-08)
Triacylglycerols (TAGs) containing less common fatty acids (FAs) were isolated from the seeds of three plants (Santalum album, Crepis foetida, and Leucas aspera). These FAs had allenic (laballenic acid, Lb) and acetylenic (crepenynic, C; ximenynic acids, Xi) bonds. TAGs were