Merck
CDS013657
Sigma-Aldrich
dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9Cl2NO
分子量:
158.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cl.CN(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H8ClNO.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3;1H
InChI Key
MVAXDKDOPWPFML-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS013657-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tianjiao Huang et al.
The Analyst, 143(14), 3408-3414 (2018-06-20)
Metabolomics, the study of small molecules involved in cellular processes, offers the potential to reveal insights into the pathophysiology of disease states. Analysis of metabolites by electrospray mass spectrometry is complicated by their structural diversity. Amine, hydroxyl, and carboxylate groups