Merck
CDS009933
Sigma-Aldrich
12-oxahexadecanolide
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O3
CAS番号:
分子量:
256.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCCCOCCCCO1
InChI
1S/C15H28O3/c16-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-17-13-9-10-14-18-15/h1-14H2
InChI Key
MRMOPGVGWFNHIN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
330.8 °F - closed cup
引火点(℃)
166 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS009933-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)