Merck
CDS007157
Sigma-Aldrich
1,3-Benzothiazole-6-sulfonyl chloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClNO2S2
分子量:
233.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2S2/c8-13(10,11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-9-6/h1-4H
InChI Key
XQOLJTWXFUSVOR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS007157-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi-Hsuan Lee et al.
Scientific reports, 7, 39907-39907 (2017-01-07)
4-Hydroxybenzoate is a phenolic derivative of alkyl benzoates and is a widely used preservative in cosmetic and pharmaceutical products. The presence of 4-hydroxybenzoates in the human body may result from the use of pharmaceutical and personal care products. These compounds