Merck
Z178241
Sigma-Aldrich
丸底フラスコ台
diam. × H 171 mm × 51 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
10,000 mL
直径× H
171 mm × 51 mm
詳細
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Cork flask support ring I.D. × O.D. 90 mm × 140 mm
Z512397
Cork flask support ring
Cork flask support ring I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
Z512389
Cork flask support ring
Cork flask support ring I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
Z512370
Cork flask support ring