Merck
CDS004504
Sigma-Aldrich
5-(Dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BO4S
分子量:
171.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
OB(O)c1ccc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5BO4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,9-10H,(H,7,8)
InChI Key
OQGIKNPOYTVNNF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS004504-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Denis Svechkarev et al.
Journal of photochemistry and photobiology. A, Chemistry, 352, 55-64 (2018-02-13)
Fluorescent nanomaterials require high colloidal stability for effective use in imaging and sensing applications. We herein report the synthesis of carbazole-based organic fluorescent nanoaggregates, and demonstrate the superior colloidal stability of alkyl-substituted dye aggregates over their non-alkylated analogs. The role