Merck
CBR00988
Sigma-Aldrich
1-(2-エチル-1,3-チアゾール-4-イル)メタンアミン 二塩酸塩 水和物
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,200
¥25,200
出荷予定日2025年5月08日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14Cl2N2OS
分子量:
233.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥25,200
出荷予定日2025年5月08日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NCC1=CSC(CC)=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]O[H]
InChI
1S/C6H10N2S.2ClH.H2O/c1-2-6-8-5(3-7)4-9-6;;;/h4H,2-3,7H2,1H3;2*1H;1H2
InChI Key
XIESVHVEZLDABP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
最大1当量の水を含む可能性があります。
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
ChemBridge Corp.の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)