Merck
CBR00931
Sigma-Aldrich
4-Phenylazepane hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥90,200
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥90,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18ClN
分子量:
211.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
[H]Cl.C1(C2CCNCCC2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H17N.ClH/c1-2-5-11(6-3-1)12-7-4-9-13-10-8-12;/h1-3,5-6,12-13H,4,7-10H2;1H
InChI Key
AZUFAMJWMHXXST-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
ChemBridge Corp.の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CBR00931-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)