Merck
CBR00047
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)pyrimidine-5-carboxylic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥131,000
¥131,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥131,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O2
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥131,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)C1=CN=C(NC)N=C1
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-7-6-8-2-4(3-9-6)5(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)(H,7,8,9)
InChI Key
DWWXWTKPKXGUDC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
ChemBridge Corp.の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)