Merck
C96605
Sigma-Aldrich
シクロデカノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H18(=O)
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1617127
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
InChI Key
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C96605-5G:
C96605-BULK:
C96605-1G:
C96605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)