Merck
C71009
Sigma-Aldrich
3-クロロスチレン
98%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
138.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI Key
BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C71009-5G:
C71009-BULK:
C71009-VAR:
C71009-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Leire Ruiz-Rubio et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
Polymeric thin films patterned with honeycomb structures were prepared from poly(x-chlorostyrene) and statistical poly(x-chlorostyrene-co-styrene) copolymers by static breath figure method. Each polymeric sample was synthesized by free radical polymerization and its solution in tetrahydrofuran cast on glass wafers under 90%