Merck
C44702
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ヒドロキシベンゾフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
232.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
InChI Key
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C44702-BULK:
C44702-5G:
C44702-25G:
C44702-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanne Frederiksen et al.
International journal of hygiene and environmental health, 220(2 Pt A), 244-253 (2016-09-18)
Experimental studies indicate that some chemicals with UV blocking properties (known as UV filters) can act as endocrine disruptors. UV filters are used in sunscreens and other cosmetic- and personal care products, as well as in other consumer products such