Merck
C38958
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3,5-ジニトロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(NO2)2CN
CAS番号:
分子量:
227.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
140.5-141 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H2ClN3O4/c8-7-5(10(12)13)1-4(3-9)2-6(7)11(14)15/h1-2H
InChI Key
SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
C38958-BULK:
C38958-VAR:
C38958-5G:4548173191492
C38958-10G:4548173191485
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)