Merck
C38400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2
CAS番号:
分子量:
142.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
66-69 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cnc(C)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-5(2)6(7)9-4/h3H,1-2H3
InChI Key
NNBALVIZMGWZHS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C38400-VAR:
C38400-25G:
C38400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ai-Nong Yu et al.
Food chemistry, 221, 1678-1684 (2016-12-17)
The kinetics of browning and the correlation between browning products (BPs) and pyrazine compounds were investigated by heating equimolar l-ascorbic acid (ASA)/acidic amino acids under weak alkaline conditions at 120-150°C for 10-120min. The formations of BPs and pyrazine compounds from