Merck
C301
Sigma-Aldrich
(+)-カンフェン
technical grade, 80%
別名:
(1R)-2,2-ジメチル-3-メチレンビシクロ[2.2.1]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
80%
形状
solid
光学活性
[α]21/D +12.6°, c = 4 in ethanol
不純物
10% tricyclene
bp
159-160 °C (lit.)
mp
40-50 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
C301-5G:
C301-100G:
C301-VAR:
C301-1KG:
C301-BULK:
C301-3KG:
試験成績書(COA)