Merck
C103403
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenylacetonitrile
92%
別名:
1-Cyclohexene-1-acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥10,500
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥10,500
About This Item
化学式:
C6H9CH2CN
CAS番号:
分子量:
121.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
92%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
144 °C/90 mmHg (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
InChI Key
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
remainder cyclohexylideneacetonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C103403-10G:4548173190280
C103403-100G:4548173190273
C103403-VAR:
C103403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)