¥39,590
Check Cart for Availability
おすすめの製品
詳細
PS. pureGrade S surface, untreated, sterile, cover with condensation rings.Manufactured according to the requirements in ANSI/SLAS Standards 1 and 4.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
特徴および利点
- Non-treated surface
- Side well access for easier pipetting and removing cover slips
- Perfect positioning of the BRANDplates® insert
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)