Merck
BR759242
BRAND® cap for UV-cuvette micro
green
別名:
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥5,330
¥5,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥5,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
¥5,330
Check Cart for Availability
物質
PE
green
polyethylene
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 759242
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)