¥26,190
Check Cart for Availability
おすすめの製品
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
BRAND 759215
中心高
8.5 mm
容量
70-850 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- BRAND® UVキュベットマイクロは、管理された室内条件で製造されています。
- 水分析、化学、ライフサイエンス用途での測定に理想的です。
- キュベット素材はほとんどの極性溶媒、酸、アルカリ溶液に対して高い耐薬品性を示します。
- 光路方向が示された透き通った汚れのない光路。
- 相互汚染のリスクがありません。
- 型穴番号でグループ分けしています。
- 石英キュベットの経済的な代替品です。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック