¥27,220
Check Cart for Availability
おすすめの製品
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 707537
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Structural change from serial-number 01K (January 2012).The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)