BR707529
BRAND® titrating tube with screw cap for Titrette® 25mL / 50mL
with integrated discharge/recircirculation valve, from serial-number 01K
別名:
ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,600
¥16,600
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥16,600
Check Cart for Availability
おすすめの製品
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 707529
詳細
The BRAND® titrating tube with screw cap is specifically designed for use with the Titrette® 25 and 50 mL titrators. This tube provides a secure and reliable solution for conducting titrations, ensuring accurate measurements and ease of use. The screw cap ensures a tight seal, preventing leaks and contamination during the titration process.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)