Merck
BR704014
BRAND® bottle for dispensers
capacity 250 mL, without coating
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,423
¥2,423
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,423
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥2,423
Check Cart for Availability
物質
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL32)
特徴
with cap
with PP screw cap GL32
without coating
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 704014
キャパシティ
250 mL
直径× H
65 mm × 160 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Space-saving square base. Available ethylene-acrylate-coated or uncoated. The coating envelops the glass bottle like a protection skin. Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably. The maximum operating temperature for coated bottles is 80 °C. To preserve the coating, do not clean at temperatures exceeding 60 ºC.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)