Merck
Z167487
Sigma-Aldrich
丸底フラスコ、 Aldrich®ガラスキット
for Z166898, capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,360
¥6,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,360
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥6,360
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type female Joint: ST/NS
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
14/20 female joint with outer screw thread
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)