Merck
BR701930
BRAND® replacement piston rod for TRANSFERPETTOR
for fixed and digital type 2,5-10 and 11 μL
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥5,526
¥5,526
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥5,526
About This Item
UNSPSCコード:
41121501
NACRES:
NB.01
¥5,526
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
BRAND 701930
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Replacement Piston Rod for the TRANSFERPETTOR is designed to ensure optimal performance and precision in liquid handling. Starting from 20 µl, product comes equipped with a seal. The replacement rod is easy to install and maintain, providing a reliable solution for users seeking to extend the life of their TRANSFERPETTOR while maintaining accuracy and efficiency in their pipetting tasks.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)