Merck
BR6729
Discharge valve for Dispensette® S
Organic, 5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum), valve marking with "ORG"
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
(PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum)
メーカー/製品名
BRAND 6729
包装
1 ea of
キャパシティ
5 and 10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Discharge Valve
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG