Merck
BR462932
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 50 mm
別名:
Filter, Rubber gasket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
EPDM rubber
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 462932
サイズ
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG