Merck
BR4600360
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 5-50 mL, without recirculation valve
別名:
bottle top dispensers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥122,700
¥122,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥122,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥122,700
Check Cart for Availability
特徴
incremental 0.2 mL
DE-M marking
without recirculation valve
メーカー/製品名
BRAND 4600360
容量範囲
5-50 mL
フィッティング
(GL 32-33)
GL 38
S 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
特徴および利点
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
その他情報
Digital-The mechanical volume setting is easy to read and ensures accurate and reproducible volume control. Easy Calibration Technique for calibration adjustment in seconds without tools. A calibration flag indicates changes from factory settings.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
関連コンテンツ
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.