Merck
BR43038
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
volume 100 mL, with bottle
別名:
Automatic pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
Calibrated to deliver (TD, Ex)
with bottle
メーカー/製品名
BRAND 43038
容量
100 mL
green markings
フィッティング
(29/32)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)