物質
soda-lime glass
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 386038
サイズ
100-150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Soda-lime glass. For the determination of oxygen dissolved in water. The measured capacity is specified to ±0.01 mL. With labeling area. Solid, obliquely cut standard-ground glass stopper can be secured with a fastening clip. Each flask is calibrated with its own stopper, hence, stoppers and flasks are not interchangeable. Each flask and its stopper is marked with a unique matching identification number.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)