Merck
BR23745
BRAND® fitting for automatic burette Dr. Schilling
for 10 mL burette
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,825
¥3,825
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,825
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥3,825
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 23745
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Micrometer screw with press button, including support clamp.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)