Merck
BR21911
BRAND® BLAUBRAND® 自動ビュレット、ペレットパターン
volume 10 mL, accuracy: ±0.030 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,760
¥41,760
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,760
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥41,760
Check Cart for Availability
物質
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
特徴
subdivision 0.02 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
メーカー/製品名
BRAND 21911
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.030 mL
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中栓によって残った液体が再循環しないようになっています。DIN EN ISO 385に準拠。クラスAS、適合性認証済み。分配用に較正されています(TD、EX + 待機時間30秒)。シェルバッハの線入り。主な目盛にはリングで印が付けられています。自動ゼロ点調整。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。
BLAUBRANDビュレットおよび自動ビュレットにはバッチ番号が付けられ、オリジナルの包装にはバッチ証明が添付されています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)