Merck
BR148220
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 65 mm, stem diam. × L 9 mm × 63 mm
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥27,940
¥27,940
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥27,940
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥27,940
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
BRAND 148220
直径
65 mm
ステム直径× L
9 mm × 63 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® Funnel with Internal Fluting is designed for efficient liquid transfer and filtration in laboratory settings. Made from high-quality polypropylene (PP), this funnel features a short, wide stem that enhances flow rates and minimizes the risk of clogging. The internal fluting allows for improved liquid movement, ensuring a smooth and rapid transfer of substances.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)