Merck
BR144615
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 12/21, (hollow, hexagonal grip)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,495
¥2,495
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,495
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥2,495
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
ジョイント
joint: ST/NS12/21
メーカー/製品名
BRAND 144615
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Duran®製の円錐形のすりガラスジョイントストッパーです。中空でドリップチップと六角形グリップがあります。DIN 12 252に適合します。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)