物質
PVC
メーカー/製品名
BRAND 143275
内径 × 外径 × W
7 mm × 11 mm × 2 mm
L
20 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)