Merck
BR143265
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 5 mm × 8 mm × 1.5 mm, L 20 m
別名:
Special laboratory tubing, Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVC
メーカー/製品名
BRAND 143265
内径 × 外径 × W
5 mm × 8 mm × 1.5 mm
L
20 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)