Merck
BR137636
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
別名:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥20,930
¥20,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥20,930
About This Item
UNSPSCコード:
41122401
NACRES:
NB.72
¥20,930
Check Cart for Availability
物質
PTFE-coated
crosshead
メーカー/製品名
BRAND 137636
H ×直径
12 mm × 30 mm
L
30 mm
直径
12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Steady spinning position. Excellent stirring action.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)