Merck
BR129060
BRAND® bottle for Schilling burettes
volume 1000 mL, low-density polyethylene
別名:
ビュレット, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,557
¥2,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,557
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥2,557
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
特徴
cap
メーカー/製品名
BRAND 129060
キャパシティ
1000 mL
直径× H
94 mm × 212 mm
容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The PE-LD Narrow-Mouth Bottle is expertly designed for use with compact automatic burettes, including the Schilling automatic burette. Featuring a secure screw cap and integrated tube bushing, this bottle ensures a reliable and leak-proof connection for precise liquid handling. Crafted from high-quality polyethylene (PE-LD), this bottle offers excellent chemical resistance and durability, ensuring it meets the demands of your workflow. Enhance your laboratory efficiency with this essential accessory for accurate and convenient liquid dispensing.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)