Merck
BR114835
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 5 mL, with external thread, self-standing
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥76,500
¥76,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥76,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
¥76,500
Check Cart for Availability
物質
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
self-standing
External thread
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
BRAND 114835
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
5 mL
チューブ直径
12.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for storage of biological material, such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gas phase of liquid nitrogen. WARNING: for research purpose only!PP, graduated, outer-Ø 12.5 mm, U-bottom.Large frosted marking area and colored cap inserts for easy sample identification.Temperature stability to -196 °C.Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3.γ-ray sterile and autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.Vessels without a stand ring can be centrifuged up to RZB 14000.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
特徴および利点
  • BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
  • Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
  • Includes leak-proof screw cap for sample protection.
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1