Merck
BMSBT4500EUK
Benchmark Orbi-Shaker CO2 with remote controller
AC/DC input 230 V, UK plug
別名:
orbital shaker, microplate shaker, carbon dioxide incubator, CO2 incubation, harsh enviroment incubation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BT4500-E-UK
パラメーター
200-1200 rpm speed
プレートW × L
33 cm × 30 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OrbiShaker CO2MP is designed for thorough, mixing of microplates in extreme environments, including CO2 incubators. It can withstand temperatures from 0 to 65°C and humidity levels up to 100%.
アプリケーション
Accepts 6 microplates, designed for use in CO2 incubators
法的情報
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)