Merck
BMSBSWNMR
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 30 x NMR tubes
別名:
dry bath block, block heater block, drilled block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NC.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
aluminum
特徴
to hold 30 x NMR tubes
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSWNMR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)