Merck
BMSB0718
Sigma-Aldrich
LaBungee 4 cord bungee cord pack for use with BenchRocker
range 7 - 18 in. working range
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥4,897
¥4,897
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥4,897
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
¥4,897
Check Cart for Availability
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B0718
詳細
  • Working range of 7 to 18 inches
  • Elastic tie down cord
  • Comes complete with hooks
  • For use with rocking platforms
  • Four cords per pack
法的情報
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
LaBungee is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)