Merck
BLN00071
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥389,000
¥389,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥389,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClN3
分子量:
153.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥389,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Clc1cncc2cn[nH]c12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-8-1-4-2-9-10-6(4)5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
APDMSWSXGSRFCJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)