Merck
BLN00027
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥268,000
¥268,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥268,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrClN3
分子量:
232.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥268,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
ClC1=CC(NN=C2Br)=C2C=N1
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-6-3-2-9-5(8)1-4(3)10-11-6/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
ZBIZWQVFHBHLKC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)