Merck
BAH131890000
Poxygrid® bag holder
to hold, 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
別名:
bag holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
特徴
to hold 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H13189-0000
直径
14.6 in. (370 mm) × 29.5 in. (750 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
特徴および利点
  • Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
  • Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
  • Autoclavable
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)